Documentos clave
EP5895151000
Eppendorf® Rotor Lid
for FA-6x50
About This Item
Código UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.82
Características
for FA-6x50
fabricante / nombre comercial
5895151000
Eppendorf® 5895151000
Eppendorf®
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 5910 R
for use with 5920 R
Descripción general
Rotor lids for Eppendorf centrifuge rotors.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)