EP5820720000
Adapter for Eppendorf® FA-45-6-30 Rotor
capacity, 1 x 15–18 mL tube, pack of 2
About This Item
Productos recomendados
Características
capacity 1 x 15–18 mL tube
Holds 15 - 18 mL tubes
for use with aerosol-tight lid
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5820720000 (Global)
Parámetros
16,233 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)
técnicas
centrifugation: suitable
Diámetro
18 mm
compatibilidad
for use with FA-6x50
for use with Rotor FA-45-6-30
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)