Documentos clave
EP5820719001
Adapter for Eppendorf® FA-45-6-30 Rotor
capacity, 1 x 10 mL Oak Ridge tubes, pack of 2
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Características
capacity 1 x 10 mL Oak Ridge tubes
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5820719001 (Global)
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with Rotor FA-45-6-30
Descripción general
Adapters for various size tubes and bottles for use with Eppendorf rotor FA-45-6-30.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)