Documentos clave
EP5409708007
Rotor for Eppendorf® 5427R Centrifuge
FA-45-30-11, non aerosol-tight, to hold, 30 x 1.5/2.0 mL tubes, with rotor lid
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Características
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
fixed angle rotor
non aerosol-tight
with rotor lid
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5409708007 (Global)
Parámetros
14,000 rpm
20,800 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5427R
Categorías relacionadas
Descripción general
Rotors to fit Eppendorf 5427 R refrigerated centrifuge.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)