EP4960800023
Eppendorf® Tube holder for Varispenser 25 mL/100 mL
tube holder, for Varispenser®25 mL/100 mL
Sinónimos:
Eppendorf® Varispenser®
About This Item
Productos recomendados
descripción
precision ± 0.1%
telescopic intake tube allows use with short or tall bottles.
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
Características
for Varispenser®25 mL/100 mL
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 4960800023 (Global)
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)