EP4861000710
Eppendorf®Xplorer® Plus
single-channel, adjustable, tip volume 1-20 μL, light gray
About This Item
Productos recomendados
entrada CA/CC
, universal plug set
Características
adjustable
single-channel
envase
case of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 4861000710
punta volumen
1-20 μL
alimentación a batería
lithium
color
light gray
temp. de almacenamiento
room temp
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)