EP0030122216
Eppendorf® Protein LoBind Tubes
capacity 15 mL, PCR clean, pack of 200 ea
Sinónimos:
eppendorf tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes
About This Item
Productos recomendados
Materiales
colorless tube
conical bottom
screw top cap
white cap
esterilidad
non-sterile
Características
PCR clean
graduations
neck thread External thread
envase
pack of 200 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030122216
técnicas
PCR: suitable
capacidad
15 mL
tipo de unión
low binding surface
Categorías relacionadas
Aplicación
- Preparation or storage of protein, peptide or antibody samples.
- Enzymatic assays – the hydrophilic surface reduces denaturation when it comes into contact with the tube inner wall.
- Prevention of sample loss during storage of virus stock solutions.
- Storage of cell suspensions.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)