Documentos clave
EP0030119843
Eppendorf® Tube Rack for cryogenic Tubes
Holds 36 x cryotubes, 3 rows of 12 wells each, pkg of 2 pieces, white, autoclavable
About This Item
UNSPSC Code:
41122800
NACRES:
NB.12
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
polypropylene
feature
autoclavable
3 rows of 12 wells each
Holds 36 x cryotubes
packaging
pkg of 2 pieces
manufacturer/tradename
Eppendorf® 30119843
technique(s)
cryopreservation: suitable
color
white
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)