EP0030076249
Eppendorf® Empty Box 2.0 for epT.I.P.S.® Reloads
for tips 10 – 300 µL
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
Productos recomendados
Características
for tips 10 – 300 µL
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030076249
volumen
10—300 μL
Descripción general
epT.I.P.S.® Box 2.0 for epT.I.P.S.® Reloads, empty box, does not include tips, Eppendorf Quality, 10 – 300 µL
Aplicación
General liquid handling
Características y beneficios
- epT.I.P.S.® Box 2.0 – empty reusable boxes for tip volumes of 10 µL - 5 mL
- epT.I.P.S.® Box 2.0 – all three sizes are availabe in Eppendorf Quality
- Autoclavable at 121 °C (20 min.) for subsequent use
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)