E3019
Esterase from porcine liver
lyophilized powder, ≥15 units/mg solid
Sinónimos:
Carboxyl esterase, Carboxylic-ester hydrolase, PLE
About This Item
Productos recomendados
Formulario
lyophilized powder
Nivel de calidad
actividad específica
≥15 units/mg solid
mol peso
168 kDa
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Pig liver esterase is commonly used for kinetic resolutions and assymetric synthesis in organic chemistry.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Protocolos
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic determination of Esterase activity using Ethyl Butyrate as a substrate.