E1904
Ethyl-3,4-dephostatin
>99% (HPLC), solid
Sinónimos:
3,4-Dihydroxy-N-ethyl-N-nitrosoaniline
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
>99% (HPLC)
Formulario
solid
color
brown
solubilidad
DMSO: soluble 22 mg/mL
H2O: soluble 8 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCN(N=O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H10N2O3/c1-2-10(9-13)6-3-4-7(11)8(12)5-6/h3-5,11-12H,2H2,1H3
Clave InChI
ZTXUSFPBLYQDDN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Precaución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)