D9154
o-Dianisidine dihydrochloride
tablet
Sinónimos:
3,3′-Dimethoxybenzidine dihydrochloride, Fast Blue B
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
o-Dianisidine dihydrochloride, tablet, 10 mg substrate per tablet
Nivel de calidad
Formulario
tablet
solubilidad
water: 1 tablet/10 mL, clear, colorless
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.Cl.COc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(OC)c2
InChI
1S/C14H16N2O2.2ClH/c1-17-13-7-9(3-5-11(13)15)10-4-6-12(16)14(8-10)18-2;;/h3-8H,15-16H2,1-2H3;2*1H
Clave InChI
UXTIAFYTYOEQHV-UHFFFAOYSA-N
Especificidad
Advertencia
Reconstitución
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
Protocolos
To standardize a procedure for the enzymatic assay of Diamine Oxidase.
Glucose oxidase activity measured via continuous spectrophotometric assay at 500 nm, indicating glucose oxidation rate.
Glucose oxidase activity measured via continuous spectrophotometric assay at 500 nm, indicating glucose oxidation rate.
Glucose oxidase activity measured via continuous spectrophotometric assay at 500 nm, indicating glucose oxidation rate.