D5817
DMXAA
≥98% (HPLC), solid, apoptosis inducer
Sinónimos:
5,6-Dimethylxanthenone-4-acetic Acid, ASA404, Vadimezan
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
DMXAA, ≥98% (HPLC), solid
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
color
light brown
solubilidad
DMSO: soluble >10 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1ccc2C(=O)c3cccc(CC(O)=O)c3Oc2c1C
InChI
1S/C17H14O4/c1-9-6-7-13-15(20)12-5-3-4-11(8-14(18)19)17(12)21-16(13)10(9)2/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,18,19)
Clave InChI
XGOYIMQSIKSOBS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.