D3168
Duramycin from Streptoverticillium cinnamoneus
≥90.0%
Sinónimos:
Duramycin, Lancovutide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥90.0%
Formulario
powder
solubilidad
0.1 M HCl: 10 mg/mL
espectro de actividad antibiótica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de acción
protein synthesis | interferes
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Ribosomally synthesized antimicrobial peptides are a promising focus in antibiotic research amidst bacterial resistance and emerging infectious diseases.
Ribosomally synthesized antimicrobial peptides are a promising focus in antibiotic research amidst bacterial resistance and emerging infectious diseases.
Ribosomally synthesized antimicrobial peptides are a promising focus in antibiotic research amidst bacterial resistance and emerging infectious diseases.
Ribosomally synthesized antimicrobial peptides are a promising focus in antibiotic research amidst bacterial resistance and emerging infectious diseases.