Merck
D2653
Sigma-Aldrich
Dimetilsulfóxido
new
Hybri-Max, 0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for hybridoma, ≥99.7%, Ampoule
Sinónimos:
DMSO
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2SO
Número de CAS:
Peso molecular:
78.13
Beilstein:
506008
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Ensayo:
≥99.7%
grado:
Hybri-Max
Formulario:
liquid
solubilidad:
H2O: miscible (completely)
grado
Hybri-Max
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.7 (vs air)
presión de vapor
0.42 mmHg ( 20 °C)
esterilidad
0.2 μm filtered
Línea del producto
BioReagent
Ensayo
≥99.7%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
573 °F
lim. expl.
42 %, 63 °F
técnicas
cell culture | hybridoma: suitable
cryopreservation: suitable
impurezas
endotoxin, tested
≤0.1% water
índice de refracción
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
solubilidad
H2O: miscible (completely)
densidad
1.10 g/mL (lit.)
cadena SMILES
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Clave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
DMSO is a polar aprotic solvent used in chemical reactions, in polymerase chain reactions (PCR) and as a cryoprotectant vitrification agent for the preservation of cells, tissues and organs. DMSO is used in cell freezing media to protect cells from ice crystal induced mechanical injury. It is used for frozen storage of primary, sub-cultured, and recombinant heteroploid and hybridoma cell lines; embryonic stem cells (ESC), and hematopoietic stem cells. DMSO is frequently used in the combinations with BSA or fetal bovine serum (FBS).
Envase
5 mL and 10 mL in flame sealed ampules
Otras notas
This product is a Hybri-Max product. It is hybridoma tested and is assessed for suitability in cell freezing. This product is 0.2 micron filtered and tested for endotoxin levels.
Precaución
Fácilmente superenfriado, vuelve a fundir lentamente a temperatura ambiente. Producto solidificado que puede volver a licuarse por calentamiento a temperatura ambiente sin detrimento del producto.
Información legal
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)