Merck
D1806
Sigma-Aldrich
ADN polimerasa Taq from Thermus aquaticus
with 10× PCR reaction buffer containing MgCl2
Sinónimos:
MgCl2 taq polymerase, Taq polymerase
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.55
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
biological source
enzyme from bacterial (Thermus Aquaticus)
Quality Level
recombinant
expressed in E. coli
form
liquid
usage
sufficient for 10000 reactions
sufficient for 3000 reactions
sufficient for 500 reactions
mol wt
94 kDa
feature
dNTPs included: no
hotstart: no
concentration
5 units/μL
technique(s)
PCR: suitable
color
colorless
input
purified DNA
suitability
suitable for PCR and automated sequencing reactions
application(s)
agriculture
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
La ADN polimerasa Taq es una enzima termoestable procedente de la bacteria termófila Thermus aquaticus. La enzima se encuentra en forma recombinante, expresada en E. coli. Puede soportar repetidos calentamientos a 95 °C sin pérdida significativa de actividad Cada lote de ADN polimerasa Taq se prueba para amplificación por PCR y secuenciación de doble cadena.
Application
La ADN polimerasa Taq de Thermus aquaticus se ha utilizado:
  • en la cuantificación del crecimiento fúngico mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y ensayo fotométrico[1][2]
  • en la PCR con transcriptasa inversa (RT) [(RT)-PCR)] convencional[3]
  • en el genotipado de secuencias sencillas repetidas simples (SSR)[4]
  • como componente de la mezcla de PCR para la amplificación del ADN genómico[5] y mitocondrial[6]
  • en el sistema de mutación refractaria a la amplificación directa por PCR con tetracebadores para amplificar muestras secas de sangre completa[7]
Biochem/physiol Actions
La polimerasa Taq cataliza la incorporación de desoxinucleótidos fosfato (dNTP) dependiente de una plantilla de ADN e impulsada por un cebador oligonucleótido en las cadenas de ADN complementario. Exhibe actividades 5′ a 3′ polimerasa y exonucleasa.
Features and Benefits
  • Bajo coste por unidad de Taq
Packaging
ADN polimerasa Taq con tampón de reacción x10 que contiene MgCl2
La ADN polimerasa Taq viene con la opción de un tampón de reacción optimizado x10 que contiene MgCl2 (D1806) o un tampón de reacción x10 sin MgCl2 más un tubo separado de MgCl2 para valoración (D4545). La última opción puede ser necesaria para determinar las condiciones óptimas de amplificación.
Other Notes
La ADN polimerasa Taq es una enzima termoestable especializada aislada de la bacteria termófila Thermus aquaticus. La forma recombinante de esta enzima se expresa en E. coli. Esta proteína de 94 kDa muestra niveles no detectables de endonucleasas o exonucleasas contaminantes mediante SDS-PAGE. Tiene actividad polimerasa y exonucleasa 5′→3′.
Unit Definition
Una unidad incorpora 10 nmol de los dNTP totales en ADN precipitable en ácido en 30 minutos a 74 °C.
Legal Information
El empleo de este producto está cubierto por una o más de las siguientes patentes estadounidenses y las correspondientes reivindicaciones de patente fuera de los Estados Unidos: EE.UU. 8,404,464 y EE.UU. 7,972,828. La adquisición de este producto incluye una inmunidad limitada intransferible contra pleitos según las reivindicaciones de patente extranjera.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Severine Hurni et al.
The Plant journal : for cell and molecular biology, 76(6), 957-969 (2013-10-16)
The improvement of wheat through breeding has relied strongly on the use of genetic material from related wild and domesticated grass species. The 1RS chromosome arm from rye was introgressed into wheat and crossed into many wheat lines, as it
Melek Chaouch et al.
Parasite epidemiology and control, 14, e00212-e00212 (2021-05-18)
Leishmaniases are caused by protozoan parasites of the genus Leishmania transmitted by females blood-feeding phlebotomine insects (Diptera: Psychodidae). In Tunisia, cutaneous and visceral leishmaniases are of public health concern. In Tunisia, 17 species of phlebotomine sand flies are described. Here
Human endogenous retrovirus family HERV-K (HML-2) RNA transcripts are selectively packaged into retroviral particles produced by the human germ cell tumor line Tera-1 and originate mainly from a provirus on chromosome 22q11. 21
Ruprecht K, et al.
Journal of Virology, 82(20), 10008-10016 (2008)
Fundamental study on the influence of Fusarium infection on quality and ultrastructure of barley malt
Oliveira P M, et al.
International Journal of Food Microbiology, 156(1), 32-43 (2012)
Lactic acid bacteria bioprotection applied to the malting process. Part II: Substrate impact and mycotoxin reduction
Oliveira P, et al.
Food Control, 51, 444-452 (2015)
Artículos
Explore PCR's history, from discovery to Nobel Prize. Discover real-time PCR (qPCR) and digital PCR developments.
Explore PCR's history, from discovery to Nobel Prize. Discover real-time PCR (qPCR) and digital PCR developments.
Explore PCR's history, from discovery to Nobel Prize. Discover real-time PCR (qPCR) and digital PCR developments.
Explore PCR's history, from discovery to Nobel Prize. Discover real-time PCR (qPCR) and digital PCR developments.
Protocolos
Hot Start dNTPs block DNA polymerase until heat activation, enhancing PCR specificity.
Hot Start dNTPs block DNA polymerase until heat activation, enhancing PCR specificity.
Hot Start dNTPs block DNA polymerase until heat activation, enhancing PCR specificity.
Hot Start dNTPs block DNA polymerase until heat activation, enhancing PCR specificity.
Ver todo