CLS71014
Pyrex® certified volumetric pipette, color-coded, Class A
red, volume 4.0 mL, accuracy: 0.01 mL
Sinónimos:
Corning® pipette, CRT/SR, 4 mL, Corning® 7101, Corning® 7101
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
red
Características
class A
graduation
envase
pack of 2 ea
case of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 7101-4
intervalo de medición del volumen
4.0 mL, accuracy: 0.01 mL
Longitud
370 mm
capacidad
4.0 mL
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)