Documentos clave
CLS480138
Corning® LSE rotors for LSE compact centrifuges
swing-out rotor for 6 x 5 mL tubes, 3,500 rpm, 1/cs
Sinónimos:
swing-out centrifuge rotor
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.15
Características
to hold 6 x 5 mL tubes
envase
case of 1
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Corning 480138
Parámetros
200-63500 max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models LSE Compact
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)