Documentos clave
CLS480131
Corning® LSE dual block, for Corning LSE dual block digital dry baths
dual block, 96 well multiple well plate or 4 slides, 1/cs
Sinónimos:
equipment replacement accessory
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.15
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
Holds 2 x 96-well plates
envase
case of 1
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Corning 480131
idoneidad
suitable for (use with Corning LSE digital dry bath heater, dual block only)
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)