CLS480105
Optional heads for Corning® LSE™ vortex mixers
optional head for 12 x 1.5/2.0 mL tubes (held horizontally), 1/cs
Sinónimos:
equipment replacement accessory
About This Item
Código UNSPSC:
41103814
NACRES:
NB.15
Productos recomendados
envase
case of 1
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Corning 480105
idoneidad
suitable for (for use with Corning LSE vortex mixer)
Descripción general
Optional heads for the Corning LSE vortex mixers: CLS6776, CLS6777 and CLS6775
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)