Documentos clave
CLS3822
Corning® 384 well microplate, low volume
Tissue Culture (TC)-treated surface, black polystyrene, round bottom, sterile, lid, pack of 10
Sinónimos:
384 multiwell plates
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.24
Materiales
black bottom
black polystyrene
round bottom
esterilidad
sterile
Características
lid
skirt
envase
pack of 10
case of 50
fabricante / nombre comercial
Corning 3822
volumen máximo
50 μL
tamaño
384 wells
volumen de trabajo
40 μL
color
black
idoneidad
suitable for (molecular, validated for the FLIPR reader)
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)