CLS356461
Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysine Microplate
well size 96 wells, flat bottom clear wells, lid
Sinónimos:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Productos recomendados
Materiales
flat bottom clear wells
Características
lid
envase
pkg of 50 ea (10 packs of 50)
fabricante / nombre comercial
Corning 356461
pocillo tamaño
96 wells
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)