CLS354528
Corning® BioCoat™ Collagen IV Cell Culture Flask
capacity 175 cm2, rectangular flask, Straight neck, cap, with Plug Seal Cap
Sinónimos:
cell culture flask, plastic cell culture flask, coated flask
About This Item
Productos recomendados
Materiales
rectangular flask
Características
cap with Plug Seal Cap
Straight neck
envase
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
fabricante / nombre comercial
Corning 354528
capacidad
175 cm2
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)