CLS354515
Corning® BioCoat™ Poly-L-Lysine Multiwell Plate
well size 6 wells, flat bottom clear wells, lid
Sinónimos:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Productos recomendados
Materiales
flat bottom clear wells
Características
lid
envase
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
fabricante / nombre comercial
Corning 354515
pocillo tamaño
6 wells
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)