Documentos clave
CLS1015P3L
Corning® reusable beaker with handle and spout
polypropylene, size 3 L
Sinónimos:
Corning container
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
polypropylene
Características
graduations (50 mL)
fabricante / nombre comercial
Corning 1015P-3L
Al × D.E.
243 mm × 170 mm
tamaño
3 L
Descripción general
The polypropylene reusable beakers are transluscent and printed with blue graduations.
Otras notas
Browse all plastic beakers
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)