MH-22A
96121721, mouse liver, Polymorphic
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Productos recomendados
Nombre del producto
MH-22A, 96121721
origen biológico
mouse liver
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
2n = 40
morfología
Polymorphic
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Mouse C3HA hepatocarcinoma
Descripción línea celular
MH-22A was derived from the cells of a solid form of mouse hepatoma 22A. Inoculation into C3HA mice led to the formation of transplantable tumours.
Aplicación
Experimental tumour therapy in vitro and in vivo
Medio de cultivo
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:5 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)