Documentos clave
C2
94101906, rat liver, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nombre del producto
C2, 94101906
origen biológico
rat liver
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Hyperdiploid, 52 Chromosomes
morfología
Epithelial
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Rat hepatoma [HGPRT-]
Descripción línea celular
Full name Faof1C2 is a dedifferentiated variant of Fao. These cells continue to express tyrosine aminotransferase, but the liver-specific markers are mostly absent.
Aplicación
Gene expression analysis.
Medio de cultivo
Coon′s modified Ham′s F12 (or Kaign′s modified Ham′s F12 + 45mg/L ascorbic acid + 18mg/L Inositol) + 2mM Glutamine + 5% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split semi-confluent cultures 1:50 i.e. seeding at 2x1000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Saturation density is reached at 10x10,000,000,000 cells/10cm2 dish.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)