BYD, A human cell line
IHW Number: 9202, 940822106
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human blood
envase
tube of 5 μg 940822106-DNA-5UG
pkg of vial of cells 940822106-1VL
etnicidad
Caucasian
género
female
modo de crecimiento
Suspension
cariotipo
Not specified
morfología
Lymphoblastoid
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
Descripción general
Descripción línea celular
Perfil del ADN
B: 35 50
HLA DRB1: 0301 1104
HLA DRB3: 0101 0202
HLA DQAP: 4.1
HLA DQA1: 501
HLA DQB1: 0201 0301
HLA DPB1: 02012 0301
Perfil serológico
HLA A ief: 3.2 2.2
HLA B: 35 21
HLA B ief:
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)