Documentos clave
HGC-27
94042256, human lymph, Epithelial
Sinónimos:
HGC27 Cells
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nombre del producto
HGC-27, 94042256
origen biológico
human lymph
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Not specified
morfología
Epithelial
productos
Mucin
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Human gastric carcinoma
Descripción línea celular
Undifferentiated, mucin producing.
Perfil del ADN
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 12
D13S317: 10,11
D16S539: 10,11
D5S818: 12
D7S820: 11,12,13
THO1: 9
TPOX: 8
vWA: 14
Medio de cultivo
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)