BHK 21 STRAIN 38
93120842, hamster kidney, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Productos recomendados
Nombre del producto
BHK 21 STRAIN 38, 93120842
origen biológico
hamster kidney
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Not specified
morfología
Epithelial
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Hamster Syrian kidney
Descripción línea celular
Used in the production of foot and mouth disease virus and pseudorabies virus.
Aplicación
Virus studies
Medio de cultivo
GMEM + 2mM Glutamine + 10% Tryptose Phosphate Broth + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)