MDA-MB-157
92020422, human breast, Epithelial
Sinónimos:
Breast cancer cell line, Human breast cancer cells, MDA-MB-157 cell line
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
MDA-MB-157, 92020422
origen biológico
human breast
envase
tube of 5 μg 92020422-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92020422-1VL
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Range 52-69
morfología
Epithelial
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Descripción línea celular
Perfil del ADN
CSF1PO: 10
D13S317: 11
D16S539: 11
D5S818: 12
D7S820: 10,11
THO1: 7,8
TPOX: 9,11
vWA: 15
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)