Documentos clave
175BR
90011863, human skin, Fibroblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nombre del producto
175BR, 90011863
origen biológico
human skin
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Not specified
morfología
Fibroblast
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Human skin fibroblast
Descripción línea celular
Established from an adult male with primary carcinoma. The donor was the brother of the donor of 174BR (Sigma Catalogue number. 90011895).
Aplicación
DNA repair studies
Medio de cultivo
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)