P1Bb1.1 (DBA/2)
87121102, mouse breast, Mastocytoma
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Productos recomendados
Nombre del producto
P1Bb1.1 (DBA/2), 87121102
origen biológico
mouse breast
modo de crecimiento
Suspension
cariotipo
Not specified
morfología
Mastocytoma
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Mouse DBA/2 mastocytoma
Descripción línea celular
A spontaneous TK- mutant of mastocytoma P815.X2, resistant to BUdR. BUdR is necessary in the growth media to avoid revertants.
Aplicación
Resistance, mutation and tumourigenicity studies
Medio de cultivo
DMEM + 2mM Glutamine + 100ug/ml Bromo-deoxy Uridine (BUdR) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 8% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)