Documentos clave
Clone M-3
87081806, mouse skin, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nombre del producto
Clone M-3, 87081806
origen biológico
mouse skin
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Hypertetraploid
morfología
Epithelial
productos
Melanin
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Mouse (CxDBA)F1 melanoma
Descripción línea celular
Established from a Cloudman S91 melanoma in a male mouse; the cells produce melanin.
Aplicación
Cloning studies
Medio de cultivo
Ham′s F10 + 2mM Glutamine + 10% Horse Serum (HS) + 5% Foetal Bovine Serum (FBS) or 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:4 i.e. seeding at 2-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)