Documentos clave
COLO 668
87061209, human lung (brain metastasis), Round & Refractile
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nombre del producto
COLO 668, 87061209, from human lung(brain metastasis)
origen biológico
human lung (brain metastasis)
envase
tube of 5 μg 87061209-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87061209-1VL
modo de crecimiento
Suspension
cariotipo
2n = 46
morfología
Round & Refractile
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
metastasis
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Human lung oat cell carcinoma
Descripción línea celular
Derived from a brain metastasis of a 47 year old female with oat cell carcinoma of the lung.
Aplicación
Tumourigenicity studies
Perfil del ADN
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10
D13S317: 10,11
D16S539: 11,12
D5S818: 11
D7S820: 8.2,10
THO1: 9
TPOX: 8
vWA: 16
Medio de cultivo
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)