HT29-MTX-E12
12040401, human colon, Epithelial
Sinónimos:
HT-29-MTX-E12 Cells, HT29, HT29 Cells, HT29-MTX, HT29-MTX Cells, MTX-E12 Cells
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
HT29-MTX-E12, 12040401, from human colon
origen biológico
human colon
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Not specified
morfología
Epithelial
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Descripción línea celular
Perfil del ADN
Amelogenin: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11
D16S539: 11,12
D5S818: 11,12
D7S820: 10
THO1: 6
TPOX: 8,9
vWA: 17
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)