Mero-95
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 9100108, human lung, Epithelial
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human lung
envase
tube of 5 μg 09100108-DNA-5UG
pkg of vial of cells 09100108-1VL
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Number of chromosomes 54-58
morfología
Epithelial
productos
Epithelial membrane antigen (EMA)
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Descripción línea celular
Aplicación
Perfil del ADN
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11,12
D16S539: 11
D5S818: 11,14
D7S820: 7,9
THO1: 6
TPOX: 8,12
vWA: 18,19
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)