Documentos clave
833KE
6072611, human embryo (carcinoma), Not specified
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nombre del producto
833KE, 06072611
origen biológico
human embryo (carcinoma)
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Not specified
morfología
Not specified
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Human embryonal carcinoma
Descripción línea celular
A human embryonal carcinoma cell line derived from a human testicular germ cell tumour.
Medio de cultivo
DMEM (High Glucose) + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS). No sodium pyruvate.
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%), approximately every 3-4 days, 1:3 to 1:5 i.e. seeding at >6x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 10% CO2; 37°C. Cells need to be maintained at a high cell density.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)