NTERA-2 clone D1 Cell Line human
1071221, human testis, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Productos recomendados
Nombre del producto
NTERA-2 clone D1 Cell Line human, 01071221, caucasian pluripotent embryonal carcinoma
origen biológico
human testis
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Aneuploid
morfología
Epithelial
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
metastasis
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Human Caucasian pluripotent embryonal carcinoma
Aplicación
Regulation of human embryonic differentiation, neuronal studies
Perfil del ADN
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,12
D13S317: 13
D16S539: 11,12,13
D5S818: 9,12
D7S820: 10,12
THO1: 9.3
TPOX: 8
vWA: 18,19
CSF1PO: 10,12
D13S317: 13
D16S539: 11,12,13
D5S818: 9,12
D7S820: 10,12
THO1: 9.3
TPOX: 8
vWA: 18,19
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:4 i.e. seeding 3-4 x 100,000 cells / cm2; harvest cells by scraping and maintain continuously at high density
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)