C8874
CGP-37157
≥98% (HPLC), powder
Sinónimos:
7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-1,5-dihydro-4,1-benzothiazepin-2(3H)-one
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc2NC(=O)CSC(c3ccccc3Cl)c2c1
InChI
1S/C15H11Cl2NOS/c16-9-5-6-13-11(7-9)15(20-8-14(19)18-13)10-3-1-2-4-12(10)17/h1-7,15H,8H2,(H,18,19)
InChI key
KQEPIRKXSUIUTH-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)