C8011
Chelidamic acid hydrate
≥95%, powder
Sinónimos:
1,4-Dihydro-4-oxo-2,6-pyridinedicarboxylic acid hydrate, 4-Hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic (organic)
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
color
brown
mp
267 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
cadena SMILES
O.OC(=O)C1=CC(=O)C=C(N1)C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO5.H2O/c9-3-1-4(6(10)11)8-5(2-3)7(12)13;/h1-2H,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13);1H2
Clave InChI
SNGPHFVJWBKEDG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?