C6164
Medio de congelación celular-DMSO 1×
sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinónimos:
cryopreservation medium
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
sterile-filtered
Nivel de calidad
Formulario
liquid
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
cryopreservation: suitable
impurezas
endotoxin, tested
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Overview of good cell banking practices for cell line cryopreservation purposes.
Overview of good cell banking practices for cell line cryopreservation purposes.
Overview of good cell banking practices for cell line cryopreservation purposes.
Overview of good cell banking practices for cell line cryopreservation purposes.
Protocolos
Cell culture protocol for high cell viability freezing using cryopreservation reagents like DMSO. Free handbook download.
Cell culture protocol for high cell viability freezing using cryopreservation reagents like DMSO. Free handbook download.
Cell culture protocol for high cell viability freezing using cryopreservation reagents like DMSO. Free handbook download.
Cell culture protocol for high cell viability freezing using cryopreservation reagents like DMSO. Free handbook download.