C-39165
Airway Epithelial Cell Growth Medium
SupplementMix containing all media supplements pre-mixed in one vial, 1 Mix for 500 ml
Sinónimos:
Recommended with C-21260
About This Item
Productos recomendados
Formulario
aqueous solution
envase
pkg of 1 vial
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
To form a complete medium, it should be combined with the basal medium: C-21260
Aplicación
Componentes
Calidad
Nota de preparación
Almacenamiento y estabilidad
Rutina de subcultivo
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Optimize primary human airway epithelial cell culture with serum-free media and handling protocols for large air passage cells.
Optimize primary human airway epithelial cell culture with serum-free media and handling protocols for large air passage cells.
Optimize primary human airway epithelial cell culture with serum-free media and handling protocols for large air passage cells.
Optimize primary human airway epithelial cell culture with serum-free media and handling protocols for large air passage cells.