C2404
Ácido cítrico
anhydrous, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (GC)
Formulario
powder
lim. expl.
8 %, 65 °F
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
pH
1.8 (25 °C, 50 g/L)
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
153-159 °C (lit.)
solubilidad
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
densidad
1.67 g/cm3 at 20 °C
cadena SMILES
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Clave InChI
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... SRC(6714)
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)