C-20211
Keratinocyte Growth Medium 2
Basal Medium, 500 ml
Sinónimos:
Recommended with C-39016 or C-39011
About This Item
Productos recomendados
Formulario
aqueous solution
envase
pkg of 500 ml
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
To form a complete medium, it should be combined with the media supplements: C-39016 or C-39011
Aplicación
Componentes
Calidad
Almacenamiento y estabilidad
Rutina de subcultivo
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Primary human keratinocytes and serum-free keratinocyte growth media for the feeder cell-free in vitro cultivation of epidermal keratinocytes. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.