Merck
C2014
Sigma-Aldrich
Colagenasa from Clostridium histolyticum
0.2 μm filtered, Type V-S, ≥1 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
Sinónimos:
Clostridiopeptidasa A
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Nivel de calidad
esterilidad
0.2 μm filtered
Formulario
lyophilized powder
actividad específica
≥1 FALGPA units/mg solid
≥125 CDU/mg solid
mol peso
68-125 kDa
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Collagenase has been used in the preparation of arterial tissue for the study of Advanced Glycosylation End Products (AGE). The enzyme has also been used along with other proteases for the disaggregation of human tumor, mouse kidney, human brain, lung epithelium and many other tissues. It is also effective in liver and kidney perfusion studies, digestion of pancreas, and isolation of nonparenchymal hepatocytes.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
La colagenasa es activada por cuatro átomo-gramos de calcio por mol de enzima. Es inhibida por el ácido etilenglicol-bis(beta-aminoetil éter) - N, N, N′,N′-tetraacético, el beta-mercaptoetanol, el glutatión, el ácido tioglicólico y la 8-hidroxiquinolina.
Effective release of cells from tissue requires the action of both collagenase enzymes and the neutral protease. Collagenase is activated by four gram atom calcium (Ca2+) per mole enzyme. The culture filtrate is thought to contain at least 7 different proteases ranging in molecular weight from 68-130 kDa (pH optimum: 6.3-8.8). The enzyme recognizes the sequence -R-Pro-8-X-Gly-Pro-R-, where X is most often a neutral amino acid.
Definición de unidad
Una unidad de digestión de colágeno (CDU) libera péptidos del colágeno del tendón de Aquiles bovino que equivalen en la reacción de color de la ninhidrina a 1,0 μmoles de leucina en 5 horas a pH 7,4 y 37 °C en presencia de iones calcio. Una unidad de hidrólisis FALGPA hidroliza 1,0 μmoles de furilacriloil-Leu-Gly-Pro-Ala por minuto a 25°C. Una unidad de proteasa neutra hidroliza la caseína para producir color equivalente a 1,0 μmoles de tirosina por 5 horas a pH 7,5 y 37°C. Una unidad de clostripaína hidroliza 1,0 μmoles de BAEE por minuto a pH 7,6 y 25°C en presencia de DTT.
Nota de preparación
Prepared from Type V (C9263)
Nota de análisis
Also contains clostripain, nonspecific neutral protease, and tryptic activities.
sustrato
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Stephen Coleman et al.
BMC musculoskeletal disorders, 13, 61-61 (2012-05-01)
Dupuytren's contracture (DC) is a progressive fibroproliferative disorder characterized by development of nodules and collagen cords within the palmar fascia of the hand. Collagenase clostridium histolyticum (CCH) is currently approved in adults with DC for the nonsurgical treatment of a
Martin Gelbard et al.
The Journal of urology, 187(6), 2268-2274 (2012-04-17)
Collagenase Clostridium histolyticum is an investigational nonsurgical treatment for Peyronie disease. In this phase 2b, double-blind, randomized, placebo controlled study we determined the safety and efficacy of collagenase C. histolyticum and assessed a patient reported outcome questionnaire. A total of
F T D Kaplan
Drugs of today (Barcelona, Spain : 1998), 47(9), 653-667 (2011-10-06)
Collagenase clostridium histolyticum is a novel treatment for Dupuytren's contracture, approved by the U.S. Food and Drug Administration in February 2010. Prior to its availability, surgery was the only treatment for contracture related to this disorder. Dupuytren's disease is a
Farhatullah Syed et al.
PloS one, 7(2), e31430-e31430 (2012-03-03)
Dupuytren's disease (DD) is a benign, fibroproliferative disease of the palmar fascia, with excessive extracellular matrix (ECM) deposition and over-production of cytokines and growth factors, resulting in digital fixed flexion contractures limiting hand function and patient quality of life. Surgical
Drug and therapeutics bulletin, 49(12), 138-141 (2011-12-16)
Dupuytren's contracture is a benign, progressive disabling condition of the hands. Traditionally, surgery (e.g. fasciotomy, fasciectomy, joint fusion and amputation) has been the only effective treatment but it is not an option for every patient. A potential alternative intervention is
Protocolos
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.