C-14040
Normal Human Epidermal Melanocytes (NHEM)
Juvenile foreskin, isolated in PMA-containing Melanocyte Growth Medium, 1 million cells per pellet
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human foreskin (juvenile epidermis)
envase
pkg of 1,000,000 cells
morfología
(epidermal)
aplicaciones
cell analysis (DNA, RNA, and protein)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Origen línea celular
Aplicación
Componentes
Calidad
Advertencia
Forma física
Rutina de subcultivo
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Primary Human Epidermal Melanocytes and optimized growth media support in vitro cultivation.
Primary Human Epidermal Melanocytes and optimized growth media support in vitro cultivation.
Primary Human Epidermal Melanocytes and optimized growth media support in vitro cultivation.
Primary Human Epidermal Melanocytes and optimized growth media support in vitro cultivation.