Merck
C0832
Sigma-Aldrich
N-óxido de clozapina
≥98% (HPLC), solid, 5-HT₂ serotonin receptor antagonist
Sinónimos:
N-óxido de 8-cloro-11-(4-metil-1-piperacinil)-5H-dibenzo[b,e](1,4)diacepina
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H19ClN4O
Número de CAS:
Peso molecular:
342.82
MDL number:
UNSPSC Code:
12352119
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
N-óxido de clozapina,
form
solid
Quality Level
SMILES string
C[N+]1([O-])CCN(CC1)C2=Nc3cc(Cl)ccc3Nc4ccccc24
InChI
1S/C18H19ClN4O/c1-23(24)10-8-22(9-11-23)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18/h2-7,12,20H,8-11H2,1H3
InChI key
OGUCZBIQSYYWEF-UHFFFAOYSA-N
General description
El N-óxido clozapina (CNO), la forma inactiva del medicamento clozapina, activa los receptores acoplados a la proteína G (GPCR). El CNO actúa como un ligando sintético de los receptores muscarínicos humanos genotecnológicos. Provoca efectos semejantes a los de la clozapina tras su conversión metabólica. La conversión de clozapina a CNO favorece su paso a través de la barrera hematoencefálica.
Application
El N-óxido de clozapina se ha utilizado:
  • para la activación del receptor muscarínico M4 humano (hM4Di) en la corteza motriz primaria
  • para inducir la manipulación quimiogenética in vivo y deteriorar la actividad locomotora en los ratones transgénicos Th-cre
  • en el análisis conductual en ratones y para estimular células HEK293.
Biochem/physiol Actions
Antagonista del receptor de la serotonina 5-HT2; metabolito principal de la clopacina que puede controlarse mediante HPLC.
Features and Benefits
Este compuesto es un producto destacado para la investigación neurocientífica Pulse aquí para descubrir más productos destacados para neurociencias. Encontrará más información sobre moléculas bioactivas pequeñas para otras áreas de investigación en sigma.com/discover-bsm.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Clozapine-n-oxide administration produces behavioral effects in Long-Evans rats-implications for designing DREADD experiments
MacLaren DAA, et al.
eNeuro, ENEURO-EN0219 (2016)
Stress Accelerates Defensive Responses to Looming in Mice and Involves a Locus Coeruleus-Superior Colliculus Projection
Li L, et al.
Current Biology, 28(6), 859-871 (2018)
Gram scale preparation of clozapine N-oxide (CNO), a synthetic small molecule actuator for muscarinic acetylcholine DREADDs
van der Peet PL, et al.
MethodsX, 5, 257-267 (2018)
Weizhe Hong et al.
Cell, 158(6), 1348-1361 (2014-09-13)
Animals display a range of innate social behaviors that play essential roles in survival and reproduction. While the medial amygdala (MeA) has been implicated in prototypic social behaviors such as aggression, the circuit-level mechanisms controlling such behaviors are not well
The DREADD agonist clozapine N-oxide (CNO) is reverse-metabolized to clozapine and produces clozapine-like interoceptive stimulus effects in rats and mice
Manvich DF, et al.
Scientific Reports, 8(1), 3840-3840 (2018)
Artículos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience