C0644
Crystal Ponceau 6R
≥96% purity, powder
Sinónimos:
Acid Red 44, Brilliant Crystal Scarlet, Crystal Scarlet, Ponceau 6R
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Crystal Ponceau 6R, Dye content ≥70 %
Formulario
powder
composición
Dye content, ≥70%
técnicas
microbe id | staining: suitable
mp
>300 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble 10 mg/mL, dark red
εmax
≥300 at 508-512 nm in water
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Na+].[Na+].Oc1ccc2cc(cc(c2c1\N=N\c3cccc4ccccc34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H14N2O7S2.2Na/c23-17-9-8-13-10-14(30(24,25)26)11-18(31(27,28)29)19(13)20(17)22-21-16-7-3-5-12-4-1-2-6-15(12)16;;/h1-11,23H,(H,24,25,26)(H,27,28,29);;/q;2*+1/p-2/b22-21+;;
Clave InChI
FUGCXLNGEHFIOA-ZPZFBZIMSA-L
Información sobre el gen
human ... PTPN1(5770) , PTPRF(5792)
Categorías relacionadas
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?