BM991.8416.02
B Medical L500
Lab Refrigerator
Sinónimos:
B Medical, Lab Refrigerator
About This Item
Productos recomendados
entrada CA/CC
110 V / 120 V, US 3-pin plug
Materiales
stainless steel device (Coated Steel Ext Stainless Steel Int)
Características
CE compliant
CSA approved
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
B Medical Systems
Parámetros
4-15 °C temp. range
Al × An × P
78.27 in. × 33.27 in. × 40.91 in.
capacidad
21.118 ft3
peso
474 lb
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
- Premium - Upright, Laboratory Refrigerator
- 5 Wire Shelves
- 4 Casters with integrated feet
- 7" touchscreen Display with Proximity Card Access Control
- Alarm System w/ Battery Back-Up
- USB Data Port
- Door Mounted Control Panel
- Electronic Door Access
- Internal LED Light
Aplicación
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)